Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Packungsreservoirs für Chromaflex Säulen
Die CHROMAFLEX™-Verpackungsbehälter sind ideal für das Verpacken von Gelschlämmen in Säulen
Marke:  DWK Life Sciences 420837-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15310168
  • 569.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Passend für Standardsäulen
  • Jeder Behälter ist für die einfache Montage an den CHROMAFLEX™-Säulen ausgelegt
  • Die Kapazitäten sind so angepasst, dass sie die Menge an Gelsuspension aufnehmen, die für die Verpackung der längsten Säule erforderlich ist
  • Die Verpackungsbehälter können auch als Pufferbehälter für die Schwerkraftfluss-Chromatographie verwendet werden
  • Die 1.0 cm ID-Säule hat ein nominales Volumen von 150 ml
  • Die 2.5 cm ID-Säule hat ein nominales Volumen von 500 ml
  • Temperaturbereich von 0 bis 50 °C
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Endstück verfügt über 1/4-28 Gewinde für den einfachen Anschluss an Pumpen
150 ml
Packungsreservoirs
1 cm