Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ HPLC Economy 3-Hole Ultra-Ware Cap System: Zubehör für IC-Pumpen
Click to view available options
Material:
PTFE
Beschreibung
- ETFE-Mutter ohne Flansch
- 28-Gewinde mit 1/4 in., für 1/8 in. und 1.8 mm Außendurchmesser
- Zur Verwendung mit Ferrulen ohne Flansch der 420822 Serie
- 10/Karton
- Ersatzteile im ULTRA-WARE™ Standardanschluss-Kit
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Mutter |
Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Kappensystem |
Material | PTFE |
Menge | 1/Karton |