Learn More
DWK Life Sciences Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: Without Caps
Kimax N-51A Glas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen
Marke: DWK Life Sciences 60910-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kimax N-51A-Glas mit geringer Extraktion
- Probenfläschchen aus Borosilikatglas ohne Verschlüsse
Compliance
KIMAX N-51A-Glas entspricht den Anforderungen von ASTM-Typ 1, Klasse B.
Spezifikation
B | |
15 mm | |
4 ml | |
Schraube | |
Kimble | |
Schraubverschluss | |
ASTM Typ I | |
GPI 13-425 |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Für allgemeine Anwendungen | |
1 dr. | |
4 mL | |
45 mm | |
Fläschchen |