Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probengläschen mit Schraubgewinde und nichtbefestigtem Verschluss mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Mit nicht angebrachten geschlossenen Verschlusskappen aus schwarzem Phenol
Marke:  DWK Life Sciences 60812B-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11882993
  • 446.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus durchsichtigem 33 Expansion Borosilikatglas
  • Verschlüsse mit Einlagen mit PTFE-Beschichtung/aus weißem Gummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
PTFE/Gummi
17 mm
8 ml
2.16 dr.
Schraubverschluss
ASTM Typ I
A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Phenolharz
60 mm
15-425