Learn More
DWK Life Sciences BioMasher II™ Mikro-Gewebehomogenisator, geschlossenes System
Durch eine Verringerung des Expositionspotenzials gegenüber gefährlichen Stoffen wir ein besonders effizientes Mahlen der Proben gewährleistet
Manufacturer: DWK Life Sciences 9749625002
Additional Details : Gewicht : 0.18800kg
Description
Durch eine Verringerung des Expositionspotenzials gegenüber gefährlichen Stoffen wir ein besonders effizientes Mahlen der Proben gewährleistet
- Röhrchen aus transparentem Polypropylen
- Stößel aus Polyacetal mit eingearbeitetem Schaftschutz
- Abrasive Oberfläche (Stößelspitze und Innenröhrchen)
- Steril und nicht steril erhältlich
- Kapazität: 1.5 ml
Für tierisches Gewebe und Organe, Pflanzenproben, Insekten, DNA, RNA, Proteine, Hefen und Enzyme
Specifications
0.05 oz. | |
Ja | |
Röhrchen aus Polypropylen, Stößel aus Polyacetal | |
Einzelpackung | |
Steril |
Für tierisches Gewebe und Organe, Pflanzenproben, Insekten, DNA, RNA, Proteine, Hefen und Enzyme | |
Klar | |
1.5 ml | |
1.5 ml (0.05 oz.) |