Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech G3 Sterile White handspezifische Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
8
9
Beschreibung
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- ASTMD6978-05 Spritzschutz vor zytotoxischen Medikamenten- Sterilitätssicherheitswert (SAL) 10-6- Analysenzertifikat online verfügbar- Sterilitätszertifikat online verfügbar
- Effiziente, umweltfreundliche Nitrilkonstruktion in Weiß, die auf eine Sterilitätsebene (SAL) von 10-6 validiert wurde, in einer reinraumbereiten Verpackung zur Minimierung von Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden
- Das vollständig sterilisierte weiße Nitrilmaterial ist stärker und schlanker als Latex und verfügt über einen zertifizierten, hohen Verunreinigungsschutz vor Partikeln, Mikroorganismen, Viren, zytotoxischen Medikamenten und Chemikalienspritzern mit einem niedrigen Endotoxingehalt
- Die Handschuhe sind handspezifisch, für den Einmalgebrauch und weiß mit hoher Reinheit
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Bestellinformation
In Polyethylen eingeschlagen und verpackt und daher für den Einsatz in Reinräumen geeignet. Verpackt in einem Reinraum der ISO - Klasse 5. Analyse- und Strahlungszertifikate sind lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978-05, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Ja |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1,5 |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 6 mil |