Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™ Schnittfeste Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
Hohe Schnittfestigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Beweglichkeit, des Griffs und des Komforts
- Dyneema™ Stoffkonstruktion
- Lilafarbene nitrilbeschichtete Fingerspitzen
- Flexible gepunktete Handfläche
- Beidseitig tragbar
Compliance
Schnittschutz gemäß EN388 Stufe 3.
Spezifikation
Coating Material | Nitrilpunkte |
Farbe | Weiß, Violett |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Beidseitig tragbar |
Material | Dyneema™ |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | EN 388 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glas- und Metallverarbeitung, Papierherstellung, Automobil- und Flugzeugmontage |
Art der Handschuhstulpe | Gestrickt |