Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage
Schwarzer Phenolharzverschluss mit inerter Gummieinlage
774.00 CHF - 1495.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E982, Typ VI, Klasse A |
---|---|
Verschlussfarbe | Schwarz |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Material | Borosilikatglas |
Markertyp | Beschriftungsfläche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11728283
|
DWK Life Sciences
45066-25150 |
50 ml | 25 mm | 150 mm | 24-410 |
1180.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11738283
|
DWK Life Sciences
45066-25200 |
70 ml | 25 mm | 200 mm | 24-410 |
1320.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11768263
|
DWK Life Sciences
45066-16100 |
12 ml | 16 mm | 100 mm | 15-415 |
1495.00 CHF
288 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11708273
|
DWK Life Sciences
45066-20150 |
30 ml | 20 mm | 150 mm | 18-415 |
1385.00 CHF
192 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11748283
|
DWK Life Sciences
45066-38200 |
160 ml | 38 mm | 200 mm | 38-430 |
774.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11778263
|
DWK Life Sciences
45066-16125 |
16 ml | 16 mm | 125 mm | 15-415 |
1495.00 CHF
288 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11788263
|
DWK Life Sciences
45066-16150 |
20 ml | 16 mm | 150 mm | 15-415 |
1495.00 CHF
288 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11758263
|
DWK Life Sciences
45066-13100 |
8 ml | 13 mm | 100 mm | 13-415 |
1070.00 CHF
288 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11798263
|
DWK Life Sciences
45066-20125 |
25 ml | 20 mm | 125 mm | 18-415 |
1215.00 CHF
192 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Schwarzer Phenolharzverschluss mit inerter Gummieinlage
- Weiße Beschriftungsfläche
- Kat.- Das Röhrchen Nr. 14-930C ist geeignet für die Bestimmung von Insulin gemäß Methode nach Alving, Rubin, und Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Spezifikation
ASTM E982, Typ VI, Klasse A | |
Phenolharz | |
Beschriftungsfläche | |
Schraubverschluss |
Schwarz | |
Borosilikatglas | |
Gummi |