missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage

Schwarzer Phenolharzverschluss mit inerter Gummieinlage

Marke:  DWK Life Sciences 45066-16125

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11778263

  • 1495.00 CHF / 288 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Schwarzer Phenolharzverschluss mit inerter Gummieinlage

  • Weiße Beschriftungsfläche
  • Kat.- Das Röhrchen Nr. 14-930C ist geeignet für die Bestimmung von Insulin gemäß Methode nach Alving, Rubin, und Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

ASTM E982, Typ VI, Klasse A
Phenolharz
125 mm
Beschriftungsfläche
15-415
Schraubverschluss
Schwarz
16 ml
Borosilikatglas
Gummi
16 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote