Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Büretten mit Präzisionsbohrung und Sperrhahn aus PTFE
Klasse A
651.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Titrationen, bei denen volumetrische Genauigkeit nachverfolgt werden muss
Enthält 1er-Karton Absperrhahn Nr. 2 und KimKap™ Staubabdeckung
Umfang Weiß
Sperrhahn Gerade
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: PTFE-Absperrhahn Nr. 2 und KimKap™ Staubabdeckung.
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12201368
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
17027F50
50 ml
651.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Klasse A
  • Schläuche mit Präzisionsöffnung
  • Haltbare weiße Skala
  • Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
  • Verkauft in einer Hülle von 1
Certifications
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückführbarkeit des Messmittels der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
Compliance
  • Erfüllt ASTM™ E 287
  • 41/2 Zoll (115 mm) Abgabeschaft auf 10 ml-Größe entspricht ASTM D 664
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
1er-Karton Absperrhahn Nr. 2 und KimKap™ Staubabdeckung
Gerade
Bürette
ASTM E287, ASTM E438, ASTM E542, ASTM E694
Für allgemeine Titrationen, bei denen volumetrische Genauigkeit nachverfolgt werden muss
Weiß
PTFE
Klasse A