Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ ColorWare™ Niedrige Becher, gelb
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Beschreibung
- Mit Ausguss
- Die mattierte Beschriftungsfläche kann mit einem gewöhnlichen Bleistift beschrieben werden
- Leicht ablesbare farbige Graduierung
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,07 oz. |
Farbe | Sonniges Gelb |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2,24 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 5,7 cm |
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine einfache Identifizierung im Labor, Reduzierung von Kreuzkontamination |
Graduierungsbereich | 20 bis 140 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,11 in. |
Höhe (metrisch) | 7,9 cm |