Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ ColorWare™ Niedrige Becher, grün
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Beschreibung
- Mit Ausguss
- Die mattierte Beschriftungsfläche kann mit einem gewöhnlichen Bleistift beschrieben werden
- Leicht ablesbare farbige Graduierung
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.69 oz. |
Farbe | Kühles Grün |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.61 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 4.1 cm |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine einfache Identifizierung im Labor, Reduzierung von Kreuzkontamination |
Graduierungsbereich | 10 bis 40 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 2.08 Zoll |
Höhe (metrisch) | 5.3 cm |