Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Saugflaschen mit Schlauchanschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Anzahl Stopfen:
6
Beschreibung
Benötigt
Schläuche
Der untere gläserne Auslass für den unteren Schlauchanschluss ist mit der Flasche verschmolzen.
- Mit verstärktem Rand
- Enghalsig für Gummistopfen
- Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
Bestellinformation
Die Größen 8.5 oz. (250 ml) und 17 oz. (500 ml) eignen sich für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.312 Zoll (8 mm). Die Größen 34 oz. (1 l) und größer eignen sich für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.375 Zoll (9.5 mm).
Compliance
Erfüllt die Anforderungen von ASTM™ E 438 Typ I, Klasse A.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,25 gal . |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,33 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,06 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 27 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Ableitung von Flüssigkeiten durch Schlauchauslass im Boden |
Enthält | Schlauchauslass am Boden |
Material | Borosilikatglas |
Anzahl Stopfen | 6 |
Öffnung | Eng |