Learn More
Kieselgur, rein, mit Säure gewaschen, Fisher Chemical
113.44 CHF - 224.00 CHF
Spezifikation
Farbe Grau
pH 9 to 10
Physikalische Form Fest
CAS 61790-53-2
Summenformel O2Si
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10385850
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
K/0100/53
500 g Plastic Powder Jar Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10763991
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
K/0100/60
1 kg Kunststofffass
224.00 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Grau
Fest
O2Si
9 to 10
61790-53-2
132803
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Kieselguhr
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.