Learn More
KIAA1279 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen KIAA1279
Konzentration 0.97 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16884215
Unterlagen ansehen
Proteintech
25653-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16874215
Unterlagen ansehen
Proteintech
25653-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a kinesin family member 1 binding protein that is characterized by two tetratrico peptide repeats. The encoded protein localizes to the mitochondria and may be involved in regulating transport of the mitochondria. Mutations in this gene are associated with Goldberg-Shprintzen megacolon syndrome.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1279
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q6ZPU9, Q96EK5
26128, 72320
KIAA1279 Fusion Protein Ag22234
Primary
-20°C
KIF1BP
0.97 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KBP, KIAA1279, KIF1 binding protein, TTC20
Kif1bp
IgG
Antigen Affinity Chromatography