Learn More
Caframo™ Key only of 13C-SET for Caframo overhead stirrers
GREENER_CHOICE
Spannschlüssel für Caframo™ und Fisherbrand™ Rührwerke. Zieht das Spannfutter fest, um die Mischwelle zu sichern. Nur Spannfutterschlüssel
Marke:  Caframo™ 13CKEY
Artikelnummer. 12967096
  • 29.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kompatibel mit 13CSET für Caframo Rührwerke
  • Mit 2,5 mm-Inbusschlüssel für den Einbau und das Entfernen des Spannfutters vom Rührstab zur Reinigung oder zum Austausch.
  • Kompatibel mit 13CSET für Caframo Rührwerke
  • 420 Edelstahlkonstruktion
  • Hohe Festigkeit und hohe Beständigkeit
  • Abmessungen: 81 x 40 mm
  • Mit 2,5 mm-Inbusschlüssel für den Einbau und das Entfernen des Spannfutters vom Rührstab zur Reinigung oder zum Austausch.
Spezifikation
Spezifikation
81 mm
Spannschlüssel und2.5-mm-Sechskantwerkzeug in einem
Vielzweckwerkzeug
40 mm