Learn More
Invitrogen™ KDalert™ GAPDH Assay Kit
KDalert™ GAPDH Assay-Kit
Marke: Invitrogen™ AM1639
Additional Details : Gewicht : 0.32000kg
Descrizione
Das Ambion™ KDalert™ GAPDH-Assay-Kit dient der zuverlässigen Ermittlung der GAPDH-Enzymaktivität in kultivierten Human-, Maus- und Rattenzellen mittels Mikrotiterplatten-Fluorometer in weniger als 30 Minuten. Das Kit enthält genügend Reagenzien für 375 Reaktionen.Das KDalert GAPDH-Assay-Kit ist eine ideale Positivkontrolle für Transfektionsoptimierungsexperimente und misst auch die transfektionsinduzierte Zytoxizität. Es ist für die Verwendung mit Ambion™ Silencer™ GAPDH siRNA konzipiert.
Schnelles und zeitsparendes Verfahren
Verwenden Sie den Assay zur Optimierung der siRNA-Transfektion durch Transfektion einzelner Zellproben mit einer GAPDH-siRNA und einer negativen Kontroll-siRNA. Zwei bis drei Tage nach der Transfektion fügen Sie einfach den mitgelieferten Zelllysepuffer in die Zellen ein, inkubieren Sie 20 Minuten, fügen Sie den verdünnten Mastermix der Assay-Reagenzien hinzu und lesen Sie den Anstieg der Fluoreszenz vier Minuten später mit einer Mikrotiterplatte oder einem Standard-Fluorometer ab. Das Assay-Verfahren kann in ca. 30 Minuten mit minimaler Probenhandhabung abgeschlossen werden.
Ein Assay für zwei Ergebnisse
Da GAPDH in relativ konstanten Konzentrationen exprimiert wird, kann der Assay auch zur Überwachung der durch Transfektionsmittel induzierten Toxizität verwendet werden. Für diese Analyse wird die GAPDH-Enzymaktivität von siRNA-transfizierten Zellen mit der von unbehandelten Zellen verglichen. Eine reduzierte GAPDH-Aktivität in Negativkontroll-transfizierten Zellen im Vergleich zu nicht transfizierten Zellen ist ein Anzeichen für die transfektionsinduzierte Zytotoxizität.
Zubehör:
Das KDalert™ Kit wurde für die Verwendung mit Silencer™ GAPDH siRNAs (SKU-Nr. AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 oder AM4631) entwickelt. Ein zusätzlicher KDalert™ Lysepuffer (SKU-Nr. AM8790G) ist ebenfalls separat erhältlich.
Specifica
KDalert Lysepuffer kann bei –20 °C oder 4 °C gelagert werden Lösung A, Lösung B und Lösung C sollten bei –20 °°C gelagert werden GAPDH-Enzym sollte bei oder unter –70 °C gelagert werden | |
Fluoreszierende Substanz | |
GAPDH Assay-Kit | |
375 Reaktionen | |
375 Reaktionen | |
GAPDH |
GAPDH-Assay | |
Ambion™, KDalert™ | |
Chemisches Substrat | |
Absorption, Fluoreszenzintensität | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.