Learn More
Invitrogen™ KDalert™ GAPDH Assay-Kit mit Handbuch
KDalert™ GAPDH Assay-Kit mit Handbuch
Marke: Invitrogen™ AM1639M
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das Ambion™ KDalert™ GAPDH Assay-Kit dient der zuverlässigen Ermittlung der GAPDH-Enzymaktivität in kultivierten Human-, Maus- und Rattenzellen mittels Mikrotiterplatten-Fluorometer in weniger als 30 Minuten. Das Kit enthält genügend Reagenzien für 375 Reaktionen.Das KDalert GAPDH Assay-Kit ist eine ideale Positivkontrolle für Transfektionsoptimierungsexperimente und misst auch transfektionsinduzierte Zytoxizität. Es ist für die Verwendung mit Ambion™ Silencer™ GAPDH siRNA konzipiert.
Schnelles, zeitsparendes Verfahren
Verwenden Sie den Assay zur Optimierung der siRNA-Transfektion durch Transfektion einzelner Zellproben mit einer GAPDH siRNA und einer negativen Kontroll-siRNA. Zwei bis drei Tage nach der Transfektion fügen Sie einfach den mitgelieferten Zelllysepuffer in die Zellen ein, inkubieren Sie 20 Minuten, fügen Sie den verdünnten Mastermix von Assay-Reagenzien hinzu und lesen Sie den Anstieg der Fluoreszenz vier Minuten später mit einer Mikrotiterplatte oder einem Standard-Fluorometer ab. Das Assay-Verfahren kann in etwa 30 Minuten mit minimaler Probenhandhabung abgeschlossen werden.
Ein Assay für zwei Ergebnisse
Da GAPDH in relativ konstanten Konzentrationen exprimiert wird, kann der Assay auch zur Überwachung der durch Transfektionsmittel induzierten Toxizität verwendet werden. Für diese Analyse wird die GAPDH-Enzymaktivität von siRNA-transfizierten Zellen mit der von unbehandelten Zellen verglichen. Eine reduzierte GAPDH-Aktivität in negativen kontrolltransfizierten Zellen im Vergleich zu nicht transfizierten Zellen ist ein Anzeichen für die transfektionsinduzierte Zytotoxizität.
Begleitprodukte:
Das KDalert™ Kit ist für die Verwendung mit Silencer™ GAPDH siRNAs (SKUs #AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 oder AM4631) vorgesehen. Zusätzlicher KDalert™ Lysepuffer (SKU-Nr. AM8790G) ist ebenfalls separat erhältlich.
Spezifikation
KDalert™ GAPDH Assay-Kit mit Handbuch, 375 Reak., GAPDH Assays, Fluoreszenznachweisverfahren, chemisches Substrat, GAPDH (Enzym) Target, Absorption, Fluoreszenzintensitätstechnik, Verwendung für RNAi-Anwendungen | |
Fluoreszent | |
Chemikalien | |
RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA | |
375 Reaktionen | |
GAPDH (Enzym) |
GAPDH | |
KDalert™ GAPDH Assay-Kit | |
375 Reaktionen | |
KDalert Lysepuffer kann bei –20 oder 4 °C, Lösung A, Lösung B und Lösung C bei –20 °C, GAPDH Enzym bei oder unter –70 °C gelagert werden | |
Nur für Forschungszwecke |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.