Learn More
KD Scientific Legacy KDSP 410 Hochdruckpumpe
Die Hochdruck-Spritzenpumpe eignet sich ideal für die Zufuhr von Flüssigkeit in Reaktoren in chemischen Anwendungen oder für die Arbeit mit viskosen Flüssigkeiten
Marke: KD Scientific 789412
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehr als das Doppelte der bei der Serie KDS 200 verfügbaren linearen Kraft
- Das robuste Design des Spritzenhalters gewährleistet, dass die Spritze während der Zufuhr von Flüssigkeiten stets waagrecht gehalten wird
- Große Auswahl an Spritzen von 10 μl bis 140 ml
- Einfache Einrichtung und Verwendung
- Die wählbare Durchflussrate wird direkt in das Programm eingegeben und gespeichert
Spezifikation
220 V | |
14,1 lb. | |
220 V AC 50/60 Hz | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
1 |
CE | |
6,4 kg | |
Ideal für Anwendungen, die mehrere Spritzen benötigen, und liefert präzise und präzise Flüssigkeitsmengen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Injektion von Kalibrator in ein Massenspektrometer oder eine Reaktionskammer, langfristige Medikamentenabgabe an Tiere und Ge | |
± < 1 % |