Learn More
KD Scientific Autoklavierbare Spritzen aus Borosilikatglas
Marke: KD Scientific 780879
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
No Needle Included | |
Reusable | |
1/Packung | |
Infusionspumpe | |
Yes |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
5 mL | |
150 mL | |
Luer-Lock | |
Unsteril |