Learn More
BINDER™ Serie KB – Kühlbrutschränke, mit leistungsstarker Kompressorkühlung
Die KB meistert Temperaturbereiche von -10 °C bis 100 °C. Die Serie KB verbraucht bis zu 30 % weniger Energie als ihr Vorgänger. Mit seinen umfangreichen Programmieroptionen und homogenen Inkubationsbedingungen selbst bei voller Beladung deckt dieser Kühlbrutschrank eine Vielzahl von Anwendungen ab.
Marke: BINDER™ 9020-0199
5087.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zum früheren Modell
- Kühlung mit Kompressorkühleinheit
- Türheizsystem von 240 Litern
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeitprogrammierung
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 2 Gestelle aus Edelstahl
- Einheiten bis zu 115 Litern sind stapelbar
- Zugang für 240 l mit Silikonstopfen
- 4 stabile Rollen, zwei mit Bremsen, ab 240 Liter
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
1.9 cu. ft. | |
15 kg | |
KB053-230 V, Standard, Serie KB – Kühlbrutschränke mit leistungsstarker Kompressorkühlung, 53 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz | |
53 l | |
Kein Sensor | |
330 x 400 mm | |
Edelstahl | |
Keine | |
-10°C bis 100°C | |
LCD-Display | |
1 | |
635 x 660 x 855 mm | |
580 mm | |
635 mm | |
835 mm | |
330 mm | |
230 V, 50 Hz, 0.6 kW | |
0,6 kW | |
50 Hz |
33.1 lb. | |
Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm | |
Nicht autoklavierbar | |
Acero inoxidable | |
APT.lineTM Vorwärmkammertechnologie | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./4 | |
NEMA 5-20P | |
Gekühlter Inkubator | |
KB053-230 V | |
400 x 330 x 400 mm | |
22.8 in. | |
25 in. | |
400 mm | |
400 mm | |
72 kg | |
230 V | |
2 A |