Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt AD, für Karl-Fischer-Titration durch Coulometrie, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical K/2510/08
55.59 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21961" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
500 ml, Flasche aus braunem Glas
Spezifikation
500 mL | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
Flüssig | |
81734 |