Learn More
Kappa Light Chain (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rKLC264, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3514-MSM11-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15960238
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Kappa Light Chain (B-Cell Marker)
Cell Surface, cytoplasmic and secreted
rKLC264
Unconjugated
Mouse
∽22.5kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
3514
IgG1
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Ig kappa chain
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.