Learn More
Thermo Scientific™ Kanamycin 1000μg Scheiben
Identifizieren Sie mit diesen diagnostischen Scheiben präsumtiv gramnegative anaerobe Bakterien.
Marke: Thermo Scientific™ DD0027B
133.14 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Kanamycin-1000 μg-Scheiben identifizieren Sie präsumptiv gramnegative anaerobe Bakterien. Kanamycin ist ein Aminoglykosid, das sich in hohen Konzentrationen in Kombination mit routinemäßigen Empfindlichkeitstestscheiben einsetzen lässt, um präsumptiv gramnegative anaerobe Bakterien zu identifizieren.
1000 μg Sie Kanamycin-Scheiben lassen sich als schnelle und einfache Methode zur präsumptiven Identifizierung anaerober gramnegativer Bakterien verwenden.
- Schnelle Ergebnisse
- Einfaches und gebrauchsfertiges Kassettenformat.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
-20°bis +8 °C | |
1000 μg/Blättchen | |
Disk, Kartusche | |
5 Kass./Pk. |
Kanamycin-Scheiben | |
Anaerobe gramnegative Bakterien | |
Kanamycin-Scheibe | |
50 Testblättchen/Kassette (250 Testblättchen/Packung) |