Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kainsäure Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. 15467999
Click to view available options
Menge:
10 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß bis Blassgelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
CAS 58002-62-3
Summenformel Gehäuse C10H15NO4
Formelmasse 213,23
Synonym 2-Carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidin; (-)-(α)-kainsäure
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Schmelzpunkt 251 °C
Produkttyp Kainsäuremonohydrat, 98 %
Form Kristalliner Feststoff
InChI-Schlüssel FZNZRJRSYLQHLT-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.CC(=C)C1CNC(C1CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 3-(carboxymethyl)-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid hydrate
Molekulargewicht (g/mol) 231.25
Assay 98%