Learn More
Robin™ Kahn's Rackless Shaker
Kahns Rackless Shaker sind ideal zum Mischen, Vermengen oder Rühren von Substanzen in einem Röhrchen in einer Hin- und Herbewegung. Bei Verwendung mit drei Gestellen und der optionalen Plexiglasabdeckung kann der Schüttler Hämolyseröhrchen oder BK Röhrchen aufnehmen.
Marke: Robin™ PA131
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schüttler für Hin- und Herbewegung
- Sehr leise
- Für 90 Hämolyseröhrchen (3 Gestelle 49045) oder 16 BK Röhrchen (2 Gestelle 49046)
- Optionale, staubdichte Plexiglasabdeckung (separat erhältlich)
- Zeitschaltuhr 1 bis 60 min mit kontinuierlicher EIN-Stellung
- Obligatorisches Zubehör: 3 Gestelle und Plexiglasabdeckung
Spezifikation
6,5 kg | |
230 V, 50 Hz, 25 W | |
25 W | |
50 Hz | |
190 mm | |
1 bis 60 min |
275 U/min | |
230 V | |
Kahn Schüttler | |
260 mm | |
360 mm |