Learn More
Thermo Scientific™ JW55, 95 %
Marke:  Thermo Scientific™ 467851000
Artikelnummer. 17101126
  • 549.60 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
JW55
N-(4-(((4-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2 H-pyran-4-yl)methyl)carbamoyl)phenyl)furan-2-carboxamid
C25 H26 N2 O5
Fest
95%
664993-53-7
100 mg
434,49
Reagenz