Learn More
Justrite™ Sicherheitsfüllventil
Marke:  Justrite™ 08204
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15173607
  • 178.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
FM
Vereinfachen Sie die Entsorgung von Lösungsmitteln
6 in.-Flammensperre, automatische Druck- und Vakuumentlastung und Kappe mit Kette
Füllfassentlüftung
Messing