Learn More
Justrite™ Elite™ Smokers Cease-Fire™ Abfallbehälter für Zigarettenstummel
Sammeln Sie unansehnliche Zigarettenabfälle und reduzieren Sie das Brandrisiko
Marke:  Justrite™ 268503
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12970225
  • 222.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bewahren Sie Zigarettenabfälle abseits des öffentlichen Blickfelds auf und verbessern Sie das Ansehen Ihrer Immobilie. Die klassische, moderne und gehobene Optik fügt sich in jede Geschäftsumgebung ein oder wertet diese auf.
  • Der rostfreie Behälter aus Polyethylen ist so konstruiert, dass er die Sauerstoffzufuhr begrenzt und selbstlöschende Eigenschaften besitzt, sodass brennender Abfall sicher gesammelt wird
  • Das Ausdrückgitter aus Edelstahl bietet einen größeren Bereich zum Löschen von Zigaretten und Zigarren
  • Der begrenzte Einwurfbereich verhindert, dass unerwünschter Abfall den Hals des Behälters verstopft
  • Durch die geschlossene Öffnung wird das Überlaufen von schmutzigem Regenwasser verhindert
  • Einfache Reinigung und Wartung ohne Werkzeug oder Zubehör
  • Der herausnehmbare Eimer aus verzinktem Stahl fasst Tausende Zigarettenstummel
  • Für zusätzliche Stabilität und mehr Gewicht fügen Sie Sand hinzu und/oder legen Sie einen Backstein in den speziell entwickelten Boden
  • Die integrierten Riegel können optional mit einem Vorhängeschloss versehen werden, um den Zugriff durch Unbefugte zu verhindern
  • Für zusätzliche Sicherheit und verbesserte Stabilität bei schlechtem Wetter kann ein optionales Drahtseil an den eingeformten Halteösen befestigt werden
Bestellinformation
Abmessungen: Durchmesser 30.5 x H 96.5  cm (38 x 12 in.), Fassungsvermögen: 15 l (4 gal.), Versandgewicht: 5 kg (10.4 lb.)
Compliance
ADA-konform. Brandgeprüft und zugelassen von FM.
Spezifikation
Spezifikation
15 l
4 gal.
96.5 cm
10.4 lb
30.5 cm
12 in.
Polyethylen
FM, ADA
Schwarz
Je 1
5 kg
Zigarettenkippen sammeln
38 in.
Behälter für Zigarettenstummel