Learn More
Justrite™ Fass-Sicherheitstrichter
Verhindern Sie beim Umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten gefährliche Verschüttungen
482.00 CHF - 639.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Fassfilter
Zertifizierung/Konformität FM, EPA und OSHA
Material Verzinkter Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Abfallbehälter sollten immer ordnungsgemäß gekennzeichnet und gelagert werden. Trennen Sie inkompatible Abfälle immer voneinander, um chemische Reaktionen oder Explosionen zu vermeiden.
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
12716055
Unterlagen ansehen
Justrite™
08205
32 l Für brennbare Flüssigkeiten 32 Zoll. Flammendurchschlagsicherung, selbstschließender Deckel
639.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15257874
Unterlagen ansehen
Justrite™
08207
9,8 l Für 2 in.-Fassstopfen, brennbare Flüssigkeiten 6 in. großer Flammenlöscher, selbstschließende Abdeckung
482.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die großen Trichter haben einen Hals mit einem Durchmesser von 10.75 in. (27 cm) und ein Fassungsvermögen von 2.6 gal. (9.8 l)
  • Für Stopfen mit einer Größe von 2 in. (5 cm) auf Fässern mit einem Fassungsvermögen von 30 und 55 gal. (114 und 208 l)
  • Erhältlich mit Flammensperre aus Messing, die Wärme absorbiert und ableitet und verhindert, dass externe Zündquellen an den Inhalt des Behälters gelangen
  • Verzinkter Stahl mit langlebiger Epoxid-Pulverbeschichtung
  • Der offenbleibende Klappdeckel enthält ein Schmelzlot, das bei74 °C (165 °F) schmilzt und die Abdeckung schließt, um einen Brand zu löschen
  • Die Trichter bieten Platz für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Certifications
FM-zugelassen.
Compliance
Erfüllt die NFPA- und OSHA-Anforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
Fassfilter
FM, EPA und OSHA
Verzinkter Stahl