Learn More
Justrite™ CHARIOT POUR ARMOIRE HORIZONTALE
Zum einfachen Bewegen und Sichern von 55 Gallonen- (208 l-) Fässern
Marke: Justrite™ 08800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Ladestange ergreift das Fass, bevor es in die horizontale Position gebracht wird. Auf den vier Rädern können Sie das Fass direkt in einen Sicherheitsschrank rollen, in den horizontal platzierte Fässer passen.
- Die Ladestange ergreift die Fasskimme, bevor das Fass sanft in die horizontale Position gebracht wird
- Auf den vier Rädern können Sie das Fass direkt in einen für horizontal gelagerte Fässer vorgesehenen Sicherheitsschrank rollen
- Höchstlast: 272 kg (600 lb.)
Spezifikation
Fasskipper | |
600 lb | |
Stahl | |
90,17 cm | |
Einfaches Bewegen und sichere Einrichtung | |
37.75 Zoll | |
22,5 in. |
55 gal. Fass | |
272 kg | |
35,5 in. | |
37,75 x 22,5 Zoll (96 x 57,15 cm) | |
Vier Räder | |
96 cm | |
57,15 cm |