Learn More
Justrite™ DOC BOX MED FLP TOP INTL
Marke: Justrite™ 23303
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Mittlere Öffnung oben | |
Rot | |
Etikettenpackung mit 2 leeren Etiketten und Etiketten mit aufgedrucktem SDB und Bedienungsanleitung | |
OSHA | |
12,5 in. | |
31,8 cm | |
2,25 in. | |
5,7cm | |
10,25 in. | |
26cm |
Dokumentenaufbewahrungsbox | |
Polyethylen | |
Dient dazu, wichtige Papiere jederzeit verfügbar zu halten und sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen | |
4,1 x 22,2 x 29,2cm (1,62 x 8,75 x 11,5 in.) | |
11,5 in. | |
29,2cm | |
1,62 in. | |
4,1cm | |
8,75 in. | |
22,2cm |