Learn More
3M™ Jupiter™ Kalibrierungs- und Luftstromanzeige, 021-14-12P
Die 3M™ Jupiter™ Kalibrierungs- und Luftstromanzeige ermöglicht die Überprüfung und Kalibrierung des elektrisch angetriebenen 3M ™ Jupiter™ Luftturbos.
Marke:  3M™ 7000104088
Artikelnummer. 15959276
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicherstellen, dass der elektrisch angetriebene 3M™ Jupiter™ Luftturbo den Mindestluftdurchsatz überschreitet
  • Sicherstellen, dass der Alarmsollwert für den elektrisch angetriebenen Luftturbo richtig eingestellt ist
  • Der Luftstrom muss vor der Verwendung eines elektrisch angetriebenen Luftturbos überprüft werden
  • Der elektrisch angetriebene Luftturbo Luft muss einmal im Monat kalibriert werden
  • Zubehör