Learn More
Applied Biosystems™ JUN™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 96-well
Für die JUN™ Spektralkalibrierung der Systeme 7500, Viia™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex oder QuantStudio™ 12K Flex mit einem 96-Well-Block.
Marke: Applied Biosystems™ A24737
138.05 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Die Farbstoffformulierungen verbessern die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C). | |
7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Spektralkalibrierung |
JUN™, JUN™ | |
Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff | |
1 Platte | |
qPCR, RT-PCR |