Learn More
Invitrogen™ Jump-In™ CHO-K1 Kit
Jump-In™ CHO-K1-Kit
Marke: Invitrogen™ A14148
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Jump-In™ CHO-K1-Kit ermöglicht die gezielte Integration von genetischem Material in einen bestimmten, vorgefertigten R4-Standort in der Jump-In™ CHO-K1-Zelllinie, um eine isogene stabile Zelllinie mit weniger Aufwand und in kürzerer Zeit als bei herkömmlichen Methoden der Zelltechnik zu erstellen.Die hohe Retargeting-Effizienz, die durch die R4-Stellen in der CHO-K1-Zelllinie ermöglicht wird, erlaubt die Verwendung des isogenen Pools für zusätzliche Experimente, ohne dass eine klonale Auswahl durchgeführt werden muss. Alternativ ermöglicht die hohe Retargeting-Effizienz die einfache Auswahl eines positiven, stabilen Klons, der Ihr Gene von Interesse exprimiert.
Mit dem Jump-In™ CHO-K1-Kit haben Sie folgende Optionen:
Sparen Sie Zeit mit der schnellen und effizienten Herstellung von Zelllinien
Mit dem Jump-In™ CHO-K1-Kit können Sie funktionelle Zell-Pools in nur 2 Wochen ohne aufwändige Klonisolierung und -analyse erstellen. Das optimierte Protokoll erleichtert die gleichzeitige Herstellung mehrerer Zelllinien. Selbst klonale Zelllinien können durch den hohen Anteil positiver Klone mit weniger Zeit- und Arbeitsaufwand erzeugt werden. Darüber hinaus bietet Ihnen die Jump-In™ Technologie die Freiheit, eine unbegrenzte Anzahl von Zelllinien ohne restriktive Lizenzierungsanforderungen zu erzeugen.
Erweitern Sie Ihre experimentellen Möglichkeiten
Das Jump-In™ CHO-K1-Kit ist die ideale Lösung für Zellen und Assays, bei denen transiente Engineering-Technologien problematisch sind. Das Kit bietet außerdem eine bequeme Möglichkeit, Target-Panels von Genfamilien, Isoformen oder Orthologen zu erstellen. Die Codierung von Genen für große Proteine oder Proteine mit mehreren Einheiten stellt kein Problem dar, da die Gateway™ Zielvektoren große Inserts akzeptieren.
Das Kit enthält:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
Spezifikation
Jump-In™ | |
CHO-K1 Kit | |
Jump-In™ CHO-K1 | |
Säugetiere | |
CMV | |
Jump-In™ |
Das Kit enthält: Jump-In™ CHO-K1-Zellen pJTI™ R4 Int (Integrase-Vektor) pJTI™ R4 DEST CMV pA (Zielvektor) Lagern Sie die Zellen direkt nach Erhalt in flüssigem Stickstoff und die Vektoren bei -20 °C. Zellen, die bei -80 °C gelagert werden, können schnell an Lebensfähigkeit verlieren. |
|
1 Kit | |
Kit | |
Entwicklung stabiler Zelllinien, gezielte Integration | |
Hygromycin |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.