Learn More
Cytiva Jumbosep™ Starterkits für Zentrifugalgeräte
Das Jumbosep™ Zentrifugal-Starterkit ersetzt Dialyse, chemische Fällung und Lyophilisierung.
Marke: Cytiva FD003K65
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Typische Konzentrate sind 60 ml-Probenvolumen auf 5 ml in 30 Minuten
- Bietet hohe Wiederfindungsraten, in der Regel >90 %
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Grau | |
PES | |
4/Packung | |
20 bis 60 ml (Probe) |
EFA:15,2 cm2 | |
Unsteril | |
3 kDa Starterkit |