Learn More
Trajan™ Jumbo Syringe 1000MAR-LL-GT 1.0 Litre
Fassen und dispensieren große Gasmengen. Leicht und ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte.
Marke: Trajan™ 009930
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fassen und dispensieren große Gasmengen.Leicht und ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte.
- Zum Halten und Spenden großer Gasmengen entwickelt
- Robuste Acrylzylinder
- Einfacher Zugriff auf die Probe zum Hinzufügen von Standards oder Entfernen von Teilproben über einen sekundären Anschluss
- Der Kolbenschaft kann zur Vereinfachung von Transport und Lagerung herausgeschraubt werden
- Ideal für die Kalibrierung medizinischer Geräte wie Atemschutzgeräten und Spirometern sowie für die Stapel- und Luftprobennahme.
Spezifikation
Acryl, Acryl (Zylinder) | |
Für die Kalibrierung medizinischer Geräte wie Atemschutzgeräten und Spirometern sowie für die Stapel- und Luftprobennahme. | |
Jumbo-Spritze | |
2000MAR-LL-GT | |
Trajan™ |
130 mm-Zylinder | |
245 mm | |
200 ml-Hauptskala, 100 ml-Nebenskala | |
2 ml | |
Ja |