Learn More
Cole Parmer Jumbo-Halter
Der Jumbo-Halter ist ideal zum Halten von Klammern oder Ringständern an Laborrahmen in einem 90°-Winkel. Verbindungsstücke und Halter enthalten keine Stangen (separat bestellen).
Brand: Cole Parmer 08041-22
This item is not returnable.
View return policy
Description
Der Jumbo-Halter ist ideal zum Halten von Klammern oder Ringständern an Laborrahmen in einem 90°-Winkel. Verbindungsstücke und Halter enthalten keine Stangen (separat bestellen).
Specifications
Je 1 | |
Aluminium | |
1/2 Zoll (12,7 mm) Durchmesser der Rahmenstäbe |
Jumbo-Halter | |
Stäbe mit Durchmesser von 0 bis 0,83 in |