Learn More
Julolidinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467637
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83646-41-7
Summenformel C12H16BrN
Molekulargewicht (g/mol) 254.17
MDL-Nummer MFCD00198009
InChI-Schlüssel KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym julolidine hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahedron-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine hydrobromide, labotest-bb lt00451605, 2,3,6,7-tetrahydro-1h-5h-benzo i,j quinolizine, hbr, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide
PubChem CID 12255670
IUPAC-Name 1-Azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5,7,9(13)-trienhydrobromid
SMILES Br.C1CN2CCCC3=C2C(C1)=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Julolidine hydrobromide
Schmelzpunkt 239°C to 242°C
Farbe Rosa
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 254.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest