Learn More
Thermo Scientific™ Javelin™ Direktverbindungssäulenfilter
Schützen Sie HPLC-Systeme mit einteiligen Thermo Scientific™ Javelin Direktverbindungssäulenfiltern.
100.64 CHF - 433.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Systeme |
---|---|
Typ | Javelin Säulenfilter |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11568680
|
Thermo Scientific™
88700 |
3 mm |
100.64 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11558680
|
Thermo Scientific™
88400 |
4,6/4,0 mm |
100.64 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11548680
|
Thermo Scientific™
88200 |
2,1 mm |
433.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Schützen Sie HPLC-Systeme mit einteiligen Thermo Scientific™ Javelin Direktverbindungssäulenfiltern.
- Direktverbindung für maximale Effizienz
- Ersetzen Sie die gesamte Einweg-Filtereinheit für einfachen Wechsel
- Empfohlen für die Verwendung als spezielle Filter für eine Säule anstelle des HPLC-Systems
- 0,0625in Die CPI-Spitze kann ohne Schläuche oder Schraubenschlüssel direkt an den Einlass der HPLC-Säule angeschlossen werden
- 0,5 μm Porosität
Spezifikation
HPLC-Systeme | |
Javelin Säulenfilter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.