Learn More
Thermo Scientific Chemicals Janusgrün B
Beschreibung
Janus Green B is a stain that interacts with DNA and has been used for histology studies including mitochondrial staining, in which its oxidation and reduction reveals alterations to the electron transfer chain. The stain has been utilized in studies for effective and rapid staining of insect chordotonal organs and peripheral nerves, where the nerves appear dark blue in comparison to non stained tissue. With the use of Janus Green B, rabbit lymphatic vessel studies demonstrate that threadlike structures within the lymphatic vessels, known as Bonghan ducts, contain a high density of mitochondria in their cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Janus Green B ist ein Färbemittel, das mit DNA interagiert und für histologische Studien einschließlich mitochondrialer Färbung verwendet wurde, bei der seine Oxidation und Reduktion Veränderungen an der Elektronentransferkette aufdeckt. Das Färbemittel wurde in Studien für eine effektive und schnelle Färbung von Insekten-Chordotonalorganen und peripheren Nerven verwendet, bei denen die Nerven im Vergleich zu nicht gefärbtem Gewebe dunkelblau erscheinen. Mit der Verwendung von Janus Green B zeigen Studien an Lymphgefäßen von Kaninchen, dass die fadenartigen Strukturen in den Lymphgefäßen, die als Bonghan-Kanäle bezeichnet werden, eine hohe Dichte an Mitochondrien in ihren Zellen aufweisen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 mg/ml bei 20 °C), Ethanol und schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Janus Green B |
Merck Index | 14,5255 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol,and slightly soluble in alcohol. |
Formelmasse | 511.07 |
Menge | 5 g |