Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und Buchse
GPE Scientific™ J Junge Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und -hülse, ist speziell für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
Marke: GPE Scientific™ SRG/25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Glasschlüssel und -hülse
- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
25 ml | |
Schlenk-Kolben | |
Rund |
Glasschlüssel und -buchse | |
Gelenkgröße: 14 |