Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenkkolben, zylindrisch mit Feingewinde und Konus
GPE Scientific™ J Young Schlenker-Kolben, zylindrisch mit Feingewindehahn und -konus, wurde speziell zur Verwendung mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparatur entwickelt.
Marque:  GPE Scientific™ JCC/250
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15884784
  • 125.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feindosierer und Konus
Spécification
Spécification
250 ml
Feindosierer und Konus
Größe: 24
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur
Schlenk-Kolben
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis