Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenkkolben, zylindrisch mit Feingewinde und Konus
GPE Scientific™ J Young Schlenker-Kolben, zylindrisch mit Feingewindehahn und -konus, wurde speziell zur Verwendung mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparatur entwickelt.
Marke:  GPE Scientific™ JCC/1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15874784
  • 151.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feindosierer und Konus
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Feindosierer und Konus
Größe: 29
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur
Schlenk-Kolben