Learn More
GPE Scientific™ J Youngs Gasprobenröhrchen mit O-Ring-Ventilen
GPE Scientific™ J Young Gasprobenschlauch mit O-Ring-Hahn ist ein Gassammelrohr mit O-Ring-Ventilen an jedem Ende.
Marke:  GPE Scientific™ GST/2000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15864774
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zylindrische, längliche Form
  • Gasdichter Behälter
  • Messvolumen
  • Standard-Entnahmeröhrchen mit Ventilenden
Spezifikation
Spezifikation
Gasprobenröhrchen
2000 ml