Learn More
Avantor™ J.T. Baker™ BAKERBOND Speedisk™ Erweiterte Extraktionsstation
Kann im Reservoir-, invertierten oder externen Probenzufuhrmodus verwendet werden
Marke:  Avantor™ 8095-06
Artikelnummer. 15597694
  • 9775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Es enthält einen Vakuumverteiler mit sechs Anschlüssen und das Zubehör, das zur Unterstützung der Extraktion von Analyten mit BAKERBOND Speedisk™ Laminar-Extraktionsscheiben benötigt wird.
  • Der Verteiler verfügt über eine rechteckige Stellfläche und einen Abstand zwischen den Anschlüssen, um sechs 1 l-Probenreservoirs nebeneinander aufzunehmen
  • Jeder Vakuumanschluss verfügt über ein eigenes Ventil zum Öffnen/Schließen.
  • Enthält Extraktionsstation, zwei Remote-Probenadapter, zwei Probenkammern und zwei Fläschchen, sechs Reservoirs mit 185 ml
Spezifikation
Spezifikation
6
185 mL
Erweiterte