Learn More
Isovanillin, ≥99.5 % (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isovanillin |
Namenshinweis | Matrixsubstanz für MALDI-MS |
CAS | 621-59-0 |
Schmelzpunkt | 113 °C bis 116 °C |
Farbe | Braun |
Siedepunkt | 179 °C |
Verpackung | Poly-Flasche |
Summenformel | C8H8O3 |
MDL-Nummer | MFCD00003369 |
Menge | 1 g |