Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Rührer
Präzise Rührkontrolle sowie höchste Sicherheit für alle Routineprotokolle.
343.00 CHF - 543.00 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit | 50 bis 1.500 U/min |
---|---|
Frequenz | 50/60 Hz |
Beschreibung | Rührer |
Produktcode | Marke | Deckplattenmaterial | Spannung | Fläche obere Platte (angloamerikanisch) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Deckplattenmaterial | Spannung | Fläche obere Platte (angloamerikanisch) | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15363508
|
Fisherbrand™
S88854205 |
Keramik | 230 V | 4,25 x 4,25 in. | UK/EU/CN |
364.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15333518
|
Fisherbrand™
S88857205 |
Keramik | 230 V | 7,25 x 7,25 in. | UK/EU/CN |
343.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15333538
|
Fisherbrand™
S88850205 |
Keramik | 230 V | 10,25 x 10,25 in. | UK/EU/CN |
543.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Führen Sie Ihre Routineprotokolle mit präziser Steuerung des Rührvorgangs bei höchster Sicherheit aus. Dieses Gerät ist in drei Größen erhältlich, wodurch eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten gegeben ist, von der Mikrochemie bis zum Produktionsbetrieb.
Fortschrittliche Technologie
- Rühren bei niedriger Drehzahl, ständige Drehzahlregelung und starkes magnetisches Kopplungssystem
Flexible, robuste Bauweise
- Heizplatte wahlweise aus Keramik oder Aluminium
- Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
- Spritzschutzschild optional lieferbar
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen
- Mit Rührstab
Certifications
cCSAus (100- bis 120-V-Modelle), CE (230-V-Modelle)
Compliance
RoHS-konform
Warranty
3 Jahre
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min | |
50/60 Hz | |
Rührer |