Learn More
Isosorbid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isosorbide |
Schmelzpunkt | 56.0°C to 62.0°C |
Farbe | Beige oder Weiß bis Gelb |
Menge | 100 g |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Kristalle, kristalliner Feststoff oder Masse |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Merck Index | 15, 5270 |
Formelmasse | 146.14 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isosorbide