Learn More
Isopropylmagnesiumbromid, 3 M Lösung in 2-Methyltetrahydrofuran, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10557054
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylmagnesium bromide
Namenshinweis 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
CAS 920-39-8, 96-47-9
Farbe Braun oder Grau
Dichte 1.0800g/mL
Flammpunkt −11°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C3H7BrMg
Strukturformel (CH3)2CHMgBr
MDL-Nummer MFCD00672110
Menge 100 mL
UN-Nummer 3399
Relative Dichte 1.08
Synonym isopropylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methylethyl, isopropylmagnesiumbromide, bromo 1-methylethyl magnesium, iprmgbr, i-prmgbr, bromoisopropylmagnesium, i-propylmagnesiumbromide, i-propylmagnesium bromide, bromo-isopropyl-magnesium, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)[Mg]Br
IUPAC-Name Magnesium;propan;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 147.30
PubChem CID 101909
Formelmasse 147.31
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyltetrahydrofuran, Bromo(1-methylethyl)magnesium